SAB3701454
Monoclonal Anti-EBI-3-Biotin antibody produced in mouse
clone V1.4C4.22, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-EBV-induced gene 3 protein, Anti-Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein, Anti-IL-27 subunit beta, Anti-IL-27B, Anti-Mesothelian
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
V1.4C4.22, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
mouse ... EBI3(50498)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)