SAB3701435
Monoclonal Anti-Hepatitis Virus (Strain A59) Nonstructural Protein 9 (nsp9) antibody produced in mouse
clone 2C6.H1, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Cas like docking antibody, Anti-nsp9 protein antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C6.H1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Escherichia coli ... NSP9(1489749)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi