SAB3701426
Monoclonal Anti-AKT pS473 antibody produced in mouse
clone 17F6.B11, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-8 hydroxy 2’ deoxyguanosine antibody, Anti-C-AKT, Anti-PKB, Anti-Protein kinase B, Anti-RAC-PK-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17F6.B11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, monkey, rat, human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB3701426-100UG | 4061834057970 |