SAB3700944
Anti-Rabbit IgG (H+L)-Texas Red® antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Coniugato
Texas Red® conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rabbit
tecniche
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3