Documenti fondamentali
SAB3700775
Sigma-Aldrich
Anti-Monkey IgG IgA IgM (H+L)-Texas Red® antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
Texas Red® conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
monkey
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
This product was prepared from polyspecific antiserum by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum. This product is suitable for the detection of all Monkey immunoglobulin classes, isotypes and chain combinations.
Immunogeno
Monkey IgG, IgA and IgM whole molecules
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Ricostituzione
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Note legali
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)