SAB3700349
Anti-Guinea Pig IgG (Fc specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
guinea pig
Concentrazione
2.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche