SAB3501221
Anti-Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN2) antibody produced in goat
affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
influenza A virus (avian | subtype H5N1)
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)