SAB3501143
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
SARS coronavirus
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico