SAB2900528
Anti-P2RY6 / P2Y6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
G-coupled nucleotide receptor, P2RY6, Purinergic receptor p2y6, p2 purinoceptor, p2Y purinoceptor 6, p2y3 receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
hamster, rabbit, human, monkey, pig, rat, bovine
tecniche
immunohistochemistry: 17-34 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... P2RY6(5031)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1