SAB2900216
Anti-ITGA4 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
cd49d, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit precursor, integrin alpha-iv, vla-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, monkey, mouse
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA4(3676)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi