SAB2900175
Anti-PRKWNK1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA0344, PHA2C, WNK1, kdp, kinase deficient protein, prkwnk1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WNK1(65125)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)