SAB2702341
Monoclonal Anti-ARID1A antibody produced in mouse
clone GT3611, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
B120, BAF250, BAF250a, BM029
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT3611, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
242kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
2.61mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
western blot: 1:500-1:3,000
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ARID1A(8289)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1