SAB2702301
Monoclonal Anti-UQCRC1 antibody produced in mouse
clone GT139, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
D3S3191, QCR1, UQCR1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT139, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... UQCRC1(7384)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1