SAB2702173
Monoclonal Anti-FANCD2 antibody produced in mouse
Sinonimo/i:
FACD, FAD, FAD2, FANCD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
103
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FANCD2(2177)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol