SAB2702144
Monoclonal Anti-POLD1 antibody produced in mouse
Sinonimo/i:
CDC2, POLD
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
607
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLD1(5424)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol