SAB2700511
Anti-NPEPPS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MP100, NPEPPS, PSA
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPEPPS(9520)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2