SAB2501858
Anti-Wfdc1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
WAP four-disulfide core domain 1, WAP four-disulfide core domain 1 homolog, WAP four-disulfide core domain protein 1, ps20
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Wfdc1(67866)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)