Documenti fondamentali
SAB2501507
Sigma-Aldrich
Anti-GPM6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GPM6, Anti-M6A, Glycoprotein M6A, Neuronal membrane glycoprotein M6-a
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
canine, bovine, human, mouse, rat
citations:
tecniche:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, bovine, human, mouse, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPM6A(2823)
Categorie correlate
Immunogeno
Peptide with sequence QTYFEMARTAGD, from the internal region of the protein sequence according to NP_005268.1; NP_963885.1; NP_963886.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)