Documenti fondamentali
SAB2500564
Sigma-Aldrich
Anti-KLF15 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KKLF, Anti-Kruppel-like factor (kidney enriched), Anti-Kruppel-like factor 15
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
ELISA (i)
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KLF15(28999)
Categorie correlate
Immunogeno
Peptide with sequence VDHLLPVDENFSS-C from the N Terminus of the protein sequence according to NP_054798.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)