SAB2500306
Anti-Desmin antibody produced in goat
Sinonimo/i:
Anti-CMD1I, Anti-CSM1, Anti-CSM2, Anti-FLJ12025
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human, pig
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DES(1674)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)