SAB2108987
Anti-OTUD1 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
H1.4, H1E, H1F4, MGC116819, dJ221C16.5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
50 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human, rat, mouse, bovine, horse, canine
Concentrazione
0.5 mg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OTUD1(220213)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)