Documenti fondamentali
SAB2108986
Sigma-Aldrich
Anti-OTUD1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
H1.4, H1E, H1F4, MGC116819, dJ221C16.5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
50 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
horse, bovine, canine, mouse, rat, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OTUD1(57396)
Descrizione generale
Deubiquitinating enzymes are proteases that specifically cleave ubiquitin linkages, negating the action of ubiquitin ligases. DUBA7 belongs to a DUB subfamily characterized by an ovarian tumor (OTU) domain.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human OTUD1
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: NGHYDAVFDHSYPNPEYDNWCKQTQVQRKRDEELAKSMAISLSKMYIEQN
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide