SAB2108675
Anti-HMGB1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti- HMG1, Anti- HMG3, Anti- SBP-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
25 kDa
Reattività contro le specie
bovine, guinea pig, human, horse, rabbit, dog, rat, mouse
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Numero d’accesso
NM_002128
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HMGB1(3146)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3