SAB2108642
Anti-ACTN2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-CMD1AA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-ACTN2, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
104 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, rat, mouse, human, guinea pig
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numero d’accesso
NM_001103
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTN2(88)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3