SAB2108554
Anti-SLC2A2
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-GLUT2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
58 kDa
Reattività contro le specie
mouse, horse, human, pig, rat
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
Numero d’accesso
NM_000340
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC2A2(6514)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3