SAB2108472
Anti-HES1
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti- HES-1, Anti- HRY, Anti- bHLHb39, Anti-HHL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
30 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, mouse, bovine, horse, human, rabbit, rat
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numero d’accesso
NM_005524
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HES1(3280)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3