SAB2103232
Anti-PPP1CA, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MGC15877, Anti-MGC1674, Anti-PP-1A, Anti-PPP1A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
38 kDa
Reattività contro le specie
human, dog, mouse, bovine, rat, rabbit, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPP1CA(5499)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)