SAB1412824
Anti-EGFL6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp564P2063, Anti-MAEG, Anti-W80
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 60.83 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFL6(25975)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPLPWSLALPLLLSWVAGGFGNAASARHHGLLASARQPGVCHYGTKLACCYGWRRNSKGVCEATCEPGCKFGECVGPNKCRCFPGYTGKTCSQDVNECGMKPRPCQHRCVNTHGSYKCFCLSGHMLMPDATCVNSRTCAMINCQYSCEDTEEGPQCLCPSSGLRLAPNGRDCLDIDECASGKVICPYNRRCVNTFGSYYCKCHIGFELQYISGRYDCIDINECTMDSHTCSHHANCFNTQGSFKCKCKQGYKGNGLRCSAIPENSVKEVLRAPGTIKDRIKKLLAHKNSMKKKAKIKNVTPEPTRTPTPKVNLQPFNYEEIVSRGGNSHGGKKGNEEKMKEGLEDEKREEKALKNDIEERSLRGDVFFPKVNEAGEFGLILVQRKALTSKLEHKDLNISVDCSFNHGICDWKQDREDDFDWNPADRDNAIGFYMAVPALAGHKKDIGRLKLLLPDLQPQSNFCLLFDYRLAGDKVGKLRVFVKNSNNALAWEKTTSEDEKWKTGKIQLYQGTDATKSIIFEAERGKGKTGEIAVDGVLLVSGLCPDSLLSVDD
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1