SAB1411621
Anti-CD247 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD3-ZETA, CD3H, CD3Q, CD3Z, T3Z, TCRZ
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 18.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD247(919)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MKWKALFTAAILQAQLPITEAQSFGLLDPKLCYLLDGILFIYGVILTALFLRVKFSRSADAPAYQQGQNQLYNELNLGRREEYDVLDKRRGRDPEMGGKPQRRKNPQEGLYNELQKDKMAEAYSEIGMKGERRRGKGHDGLYQGLSTATKDTYDALHMQALPPR
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3