SAB1410503
Anti-STAP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BRDG1, STAP-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.3 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAP1(26228)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MMAKKPPKPAPRRIFQERLKITALPLYFEGFLLIKRSGYREYEHYWTELRGTTLFFYTDKKSIIYVDKLDIVDLTCLTEQNSTEKNCAKFTLVLPKEEVQLKTENTESGEEWRGFILTVTELSVPQNVSLLPGQVIKLHEVLEREKKRRIETEQSTSVEKEKEPTEDYVDVLNPMPACFYTVSRKEATEMLQKNPSLGNMILRPGSDSRNYSITIRQEIDIPRIKHYKVMSVGQNYTIELEKPVTLPNLFSVIDYFVKETRGNLRPFICSTDENTGQEPSMEGRSEKLKKNPHIA
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3