Documenti fondamentali
SAB1410310
Sigma-Aldrich
Anti-DTYMK antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CDC8, FLJ44192, TMPK, TYMK
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 23.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DTYMK(1841)
Categorie correlate
Immunogeno
DTYMK (NP_036277.2, 1 a.a. ~ 212 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAARRGALIVLEGVDRAGKSTQSRKLVEALCAAGHRAELLRFPERSTEIGKLLSSYLQKKSDVEDHSVHLLFSANRWEQVPLIKEKLSQGVTLVVDRYAFSGVAFTGAKENFSLDWCKQPDVGLPKPDLVLFLQLQLADAAKRGAFGHERYENGAFQERALRCFHQLMKDTTLNWKMVDASKSIEAVHEDIRVLSEDAIRTATEKPLGELWK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3