SAB1409823
Monoclonal Anti-EHMT1 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DEL9q34, DKFZp667M072, EUHMTASE1, Eu-HMTase1, FLJ12879, FP13812, GLP, KIAA1876, KMT1D
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.74 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EHMT1(79813)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAADEGSAEKQAGEAHMAADGETNGSCENSDASSHANAAKHTQDSARVNPQDGTNTLTRIAENGVSERDSEAAKQNHVTADDFVQTSVIGSNGYILNKPA
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3