Key Documents
SAB1409812
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LASS4 antibody produced in mouse
clone 4B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CerS4, FLJ12089, Trh1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.87 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LASS4(79603)
Immunogeno
LASS4 (NP_078828, 57 a.a. ~ 139 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERFIGLPLSRWLGVRDQTRRQVKPNATLEKHFLTEGHRPKEPQLSLLAAQCGLTLQQTQRWFRRRRNQDRPQLTKKFCEASWR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3