Documenti fondamentali
SAB1409714
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUPT5H antibody produced in mouse
clone 5C8, ascites fluid, solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C8, monoclonal
Stato
solution
PM
antigen 37.51 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUPT5H(6829)
Immunogeno
SUPT5H (AAH24203, 981 a.a. ~ 1087 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTDIQVKVRDTYLDTQVVGQTGVIRSVTGGMCSVYLKDSEKVVSISSEHLEPITPTKNNKVKVILGEDREATGVLLSIDGEDGIVRMDLDEQLKILNLRFLGKLLEA
Stato fisico
Clear solution
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adriana O Manfiolli et al.
Molecular biology of the cell, 19(5), 1848-1861 (2008-02-22)
Skp1, Cul1, Rbx1, and the FBXO25 protein form a functional ubiquitin ligase complex. Here, we investigate the cellular distribution of FBXO25 and its colocalization with some nuclear proteins by using immunochemical and biochemical approaches. FBXO25 was monitored with affinity-purified antibodies