SAB1409618
Monoclonal Anti-S100A7 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PSOR1, S100A7c
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.85 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A7(6278)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSNTQAERSIIGMIDMFHKYTRRDDKIDKPSLLTMMKENFPNFLSACDKKGTNYLADVFEKKDKNEDKKIDFSEFLSLLGDIATDYHKQSHGAAPCSGGSQ
WGK 3