SAB1409531
Monoclonal Anti-GKN1 antibody produced in mouse
clone 1G17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AMP18, BRICD1, CA11, FOV, MGC70354, foveolin
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G17, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 43.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GKN1(56287)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NYNINVNDDNNNAGSGQQSVSVNNEHNVANVDNNNGWDSWNSIWDYGNGFAATRLFQKKTCIVHKMNKEVMPSIQSLDALVKEKKLQGKGPGGPPPKGLMYSVNPNKVDDLSKFGKNIANMCRGIPTYMAEEMQEASLFFYSGTCYTTSVLWIVDISFCGDTVEN
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)