SAB1408900
Monoclonal Anti-CSE1L antibody produced in mouse
clone 1E4, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
CAS, CSE1, MGC117283, MGC130036, MGC130037, XPO2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E4, monoclonal
Forma fisica
solution
PM
antigen 36.74 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSE1L(1434)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LIGLFELPEDDTIPDEEHFIDIEDTPGYQTAFSQLAFAGKKEHDPVGQMVNNPKIHLAQSLHKLSTACPGRVPSMVSTSLNAEALQYLQGYLQAARVTLL
WGK 3