SAB1408422
Anti-B3GN-T6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
B3Gn-T6, IMAGE:4907098, MGC119334, MGC119336, MGC119337
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B3GNT6(192134)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MAFPCRRSLTAKTLACLLVGVSFLALQQWFLQAPRSPREERSPQEETPEGPTDAPAADEPPSELVPGPPCVANASANATADFEQLPARIQDFLRYRHCRHFPLLWDAPAKCAGGRGVFLLLAVKSAPEHYERRELIRRTWGQERSYGGRPVRRLFLLGTPGPEDEARAERLAELVALEAREHGDVLQWAFADTFLNLTLKHLHLLDWLAARCPHARFLLSGDDDVFVHTANVVRFLQAQPPGRHLFSGQLMEGSVPIRDSWSKYFVPPQLFPGSAYPVYCSGGGFLLSGPTARALRAAARHTPLFPIDDAYMGMCLERAGLAPSGHEGIRPFGVQLPGAQQSSFDPCMYRELLLVHRFAPYEMLLMWKALHSPALSCDRGHRVS
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)