SAB1408078
Anti-TMTC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARG99, FLJ31400, FLJ41625, OLF
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~87.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMTC1(83857)
Immunogeno
Sequence
MNPFYFHAVNIILHCLVTLVLMYTCDKTVFKNRGLAFVTALLFAVHPIHTEAVAGIVGRADVLACLLFLLAFLSYNRSLDQGCVGGSFPSTVSPFFLLLSLFLGTCAMLVKETGITVFGVCLVYDLFSLSNKQDKSSNGALCPRSPQQPGSPQPSSLPGHPHRENGKQQRFPHKGAWGGCHSPLPPEPKSSGFPVSPRAVWSMMRFLTYSYLLAFNVWLLLAPVTLCYDWQVGSIPLVETIWDMRNLATIFLAVVMALLSLHCLAAFKRLEHKEVLVGLLFLVFPFIPASNLFFRVGFVVAERVLYMPSMGYCILFVHGLSKLCTWLNRCGATTLIVSTVLLLLLFSWKTVKQNEIWLSRESLFRSGVQTLPHNAKVHYNYANFLKDQGRNKEAIYHYRTALKLYPRHASALNNLGTLTRDTAEAKMYYQRALQLHPQHNRALFNLGNLLKSQEKKEEAITLLKDSIKYGPEFADAYSSLASLLAEQERFKEAEEIYQTGIKNCPDSSDLHNNYGVFLVDTGLPEKAVAHYQQAIKLSPSHHVAMVNLGRLYRSLGENSMAEEWYKRALQVAHKAEILSPLGALYYNTGRYEEALQIYQEAAALQPSQRELRLALAQVLAVMGQTKEAEKMTNHIVSEETGCLECYRLLSAIYSKQENHDKALDAIDKALQLKPKDPKVISELFFTKGNQLREQNLLDKAFESYRLAVQLNPDQAQAWMNMGGIQHIKGKYVSARAYYERALQLVPDSKLLKENLAKLDRLEKRLQEVREKDQT
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)