Documenti fondamentali
SAB1407960
Sigma-Aldrich
Anti-GALNT12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ21212, GalNAc-T12
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~30.03 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GALNT12(79695)
Descrizione generale
GALNT12 is a member of a family of UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferases (EC 2.4.1.41), which catalyze the transfer of N-acetylgalactosamine (GalNAc) from UDP-GalNAc to a hydroxyl amino acid on a polypeptide acceptor in the initial step of mucin-type O-linked protein glycosylation (Guo et al., 2002 [PubMed 12135769]).[supplied by OMIM
Immunogeno
GALNT12 (AAH13945, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGGLFAVSKKYFEYLGSYDTGMEVWGGENLEFSFRIWQCGGVLETHPCSHVGHVFPKQAPYSRNKALANSVRAAEVWMDEFKELYYHRNPRARLEPFGDVTERKQLRDKLQCKDFKWFLETVYPELHVPEDRPGSFGMLQNKGLTDYCFDYNPPDENQIVGHQVILYLCHGMGQNQFFEYTSQKEIRYNTHQPEGCIAVEAGMDTLIMHLCEETAPENQKFILQEDGSLFHEQSKKCVQAARKESSDSFVPLLRDCTNSDHQKWFFKERML
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)