SAB1407909
Anti-MRPS5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MRP-S5, S5mt
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~48 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MRPS5(64969)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MATAVRAVGCLPVLCSGTAGHLLGRQCSLNTLPAASILAWKSVLGNGHLSSLGTRDTHPYASLSRALQTQCCISSPSHLMSQQYRPYSFFTKLTADELWKGALAETGAGAKKGRGKRTKKKKRKDLNRGQIIGEGRYGFLWPGLNVPLMKNGAVQTIAQRSKEEQEKVEADMIQQREEWDRKKKMKVKRERGWSGNSWGGISLGPPDPGPCGETYEDFDTRILEVRNVFTMTAKEGRKKSIRVLVAVGNGKGAAGFSIGKATDRMDAFRKAKNRAVHHLHYIERYEDHTIFHDISLRFKRTHIKMKKQPKGYGLRCHRAIITICRLIGIKDMYAKVSGSINMLSLTQGLFRGLSRQETHQQLADKKGLHVVEIREECGPLPIVVASPRGPLRKDPEPEDEVPDVKLDWEDVKTAQGMKRSVWSNLKRAAT
WGK 1