SAB1407820
Anti-SQRDL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CGI-44
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SQRDL(58472)
Immunogeno
Sequence
MVPLVAVVSGPRAQLFACLLRLGTQQVGPLQLHTGASHAARNHYEVLVLGGGSGGITMAARMKRKVGAENVAIVEPSERHFYQPIWTLVGAGAKQLSSSGRPTASVIPSGVEWIKARVTELNPDKNCIHTDDDEKISYRYLIIALGIQLDYEKIKGLPEGFAHPKIGSNYSVKTVEKTWKALQDFKEGNAIFTFPNTPVKCAGAPQKIMYLSEAYFRKTGKRSKANIIFNTSLGAIFGVKKYADALQEIIQERNLTVNYKKNLIEVRADKQEAVFENLDKPGETQVISYEMLHVTPPMSPPDVLKTSPVADAAGWVDVDKETLQHRRYPNVFGIGDCTNLPTSKTAAAVAAQSGILDRTISVIMKNQTPTKKYDGYTSCPLVTGYNRVILAEFDYKAEPLETFPFDQSKERLSMYLMKADLMPFLYWNMMLRGYWGGPAFLRKLFHLGMS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1