SAB1407413
Anti-G0S2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
G0S2 Antibody, G0S2 Antibody - Anti-G0S2 antibody produced in mouse, RP1-28O10.2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~11.44 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... G0S2(50486)
Immunogeno
Sequence
METVQELIPLAKEMMAQKRKGKMVKLYVLGSVLALFGVVLGLMETVCSPFTAARRLRDQEAAVAELQAALERQALQKQALQEKGKQQDTVLGGRALSNRQHAS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1