SAB1407353
Anti-RND1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARHS, FLJ42294, RHO6, RHOS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~26.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RND1(27289)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MKERRAPQPVVARCKLVLVGDVQCGKTAMLQVLAKDCYPETYVPTVFENYTACLETEEQRVELSLWDTSGSPYYDNVRPLCYSDSDAVLLCFDISRPETVDSALKKWRTEILDYCPSTRVLLIGCKTDLRTDLSTLMELSHQKQAPISYEQGCAIAKQLGAEIYLEGSAFTSEKSIHSIFRTASMLCLNKPSPLPQKSPVRSLSKRLLHLPSRSELISSTFKKEKAKSCSIM
WGK 1