Key Documents
SAB1405891
Sigma-Aldrich
Anti-GPX7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CL683, FLJ14777, GPX6, NPGPx
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPX7(2882)
Immunogeno
GPX7 (NP_056511.2, 1 a.a. ~ 187 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVAATVAAAWLLLWAAACAQQEQDFYDFKAVNIRGKLVSLEKYRGSVSLVVNVASECGFTDQHYRALQQLQRDLGPHHFNVLAFPCNQFGQQEPDSNKEIESFARRTYSVSFPMFSKIAVTGTGAHPAFKYLAQTSGKEPTWNFWKYLVAPDGKVVGAWDPTVSVEEVRPQITALVRKLILLKREDL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1