Documenti fondamentali
SAB1405390
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6V0D2 antibody produced in mouse
clone 7A4, ascites fluid
Sinonimo/i:
ATP6D2, FLJ38708, VMA6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
7A4, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
1
tecniche:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A4, monoclonal
PM
antigen ~33.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
ATP6V0D2 (NP_689778, 238 a.a. ~ 306 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETLYPTFGKLYPEGLRLLAQAEDFDQMKNVADHYGVYKPLFEAVGGSGGKTLEDVFYEREVQMNVLAFN
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Asako Kurauchi-Mito et al.
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 37(9), 830-835 (2014-05-17)
The (pro)renin receptor ((P)RR) is known to play an important role in the pathogenesis of vascular complications in diabetes mellitus and hypertension through its function in activating the local renin-angiotensin system. Recent studies have shown that the (P)RR is an