SAB1405384
Monoclonal Anti-HIPK1 antibody produced in mouse
clone 4C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA0630, MGC26642, MGC33446, MGC33548, Myak, Nbak2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HIPK1(204851)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
CTPLMVATLHPQVATITPQYAVPFTLSCAAGRPALVEQTAAVLQAWPGGTQQILLPSTWQQLPGVALHNSVQPTAMIPEAMGSGQQLADWRNAHSHGNQYS
WGK 1