Documenti fondamentali
SAB1405170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LMO3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DAT1, MGC26081, RBTN3, RBTNL2, RHOM3, Rhom-3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~32.16 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMO3(55885)
Immunogeno
LMO3 (NP_061110, 91 a.a. ~ 145 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRAKDNVYHLDCFACQLCNQRFCVGDKFFLKNNMILCQTDYEEGLMKEGYAPQVR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1