SAB1405165
Monoclonal Anti-CENPJ antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BM032, CPAP, LAP, LIP1, MCPH6, MGC131581, MGC131582, MGC142222, MGC142224
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CENPJ(55835)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KYTTAARTFPDKKEREEIQTLKQQIADLREDLKRKETKWSSTHSRLRSQIQMLVRENTDLREEIKVMERFRLDAWKRAEAIESSLEVEKKDKLANTSVRFQNSQISSGTQ
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)