SAB1405152
Monoclonal Anti-TRIM36 antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HAPRIN, RBCC728, RNF98
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM36(55521)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TSFEDYVVNTSKQTELLGELSFFSSGIDVPEINEEQSKVYNNALINWHHPEKDKADSYVLEYRKINRDDEMSWNEIEVCGTSKIIQDLENSSTYAFRVRAYKGSICSPC
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1405152-100UG | 4061829630867 |